Imprimer
(5S)-N-(5-Amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR55124-1G OR55124-5G
APOSOR55124-1GEA 0 EUR
APOSOR55124-1G APOSOR55124-5G
(5S)-N-(5-Amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid 95+%
(5S)-N-(5-Amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid
Formule: C₁₀H₁₈N₂O₆
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00237437
Numéro CAS: 113231-05-3