Imprimer
5-Bromo-1,3-benzoxazole-2-carboxylic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR55114-1G OR55114-250MG
APOSOR55114-1GEA 0 EUR
APOSOR55114-1G APOSOR55114-250MG
5-Bromo-1,3-benzoxazole-2-carboxylic acid 98%
5-Bromo-1,3-benzoxazole-2-carboxylic acid
Formule: C₈H₄BrNO₃
Poids moléculaire: 242.026 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832201
Numéro CAS: 944898-52-6