Diethyl 4-iodopyridine-2,6-dicarboxylate 98+%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₁H₁₂INO₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11042539 Numéro CAS: 120491-90-9 |