Imprimer
5-Bromo-6-methoxypyridine-3-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Bromo-6-methoxynicotinic acid
OR55103-100MG OR55103-250MG
APOSOR55103-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR55103-100MG APOSOR55103-250MG
5-Bromo-6-methoxypyridine-3-carboxylic acid
5-Bromo-6-methoxypyridine-3-carboxylic acid
Formule: C₇H₆BrNO₃
Poids moléculaire: 232.031 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11226508
Numéro CAS: 1186194-46-6