Imprimer
3-Methoxyoxan-4-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR55049-1G OR55049-5G
APOSOR55049-1GEA 111 EUR
APOSOR55049-1G APOSOR55049-5G
3-Methoxyoxan-4-one
3-Methoxyoxan-4-one
Formule: C₆H₁₀O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09909903
Numéro CAS: 624734-17-4