Imprimer
Hexadecamethylheptasiloxane
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR55032-1G OR55032-250MG
APOSOR55032-1GEA 126 EUR
APOSOR55032-1G APOSOR55032-250MG
Hexadecamethylheptasiloxane
Hexadecamethylheptasiloxane
Formule: C₁₆H₄₈O₆Si₇
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05663924
Numéro CAS: 541-01-5