Imprimer
4-(2-Hydroxyethyl)-2-methoxyphenol 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR55020-1G OR55020-250MG
APOSOR55020-1GEA 143 EUR
APOSOR55020-1G APOSOR55020-250MG
4-(2-Hydroxyethyl)-2-methoxyphenol 99%
4-(2-Hydroxyethyl)-2-methoxyphenol
Formule: C₉H₁₂O₃
Poids moléculaire: 168.19 g/mol
Point de fusion: 40…42 °C
Point éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD0002903
Numéro CAS: 2380-78-1