Imprimer
Potassium oxirane-2-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Oxiranecarboxylic acid potassium salt
OR54835-1G OR54835-250MG
APOSOR54835-1GEA 400 EUR
APOSOR54835-1G APOSOR54835-250MG
Potassium oxirane-2-carboxylate
Potassium oxirane-2-carboxylate
Formule: C₃H₃O₃·K
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD16293376
Numéro CAS: 51877-54-4