Imprimer
3-Amino-6-bromo-chromen-2-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR54833-1G OR54833-250MG
APOSOR54833-1GEA 609 EUR
APOSOR54833-1G APOSOR54833-250MG
3-Amino-6-bromo-chromen-2-one
3-Amino-6-bromo-chromen-2-one
Formule: C₉H₆BrNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29081504
Numéro CAS: 33259-36-8