Imprimer
4-Cyclopropylthiophene-2-sulphonyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR54824-1G OR54824-250MG OR54824-5G
APOSOR54824-1GEA 116 EUR
APOSOR54824-1G APOSOR54824-250MG APOSOR54824-5G
4-Cyclopropylthiophene-2-sulphonyl chloride
4-Cyclopropylthiophene-2-sulphonyl chloride
Formule: C₇H₇ClO₂S₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32203986
Numéro CAS: 2407349-23-7
UN: 3261
ADR: 8,III