2-(Methoxymethyl)aniline 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₁₁NO Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD09811778 Numéro CAS: 62723-78-8 |