Imprimer
2-Bromo-6-methoxybenzeneboronic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Bromo-6-methoxyphenylboronic acid
OR54802-1G OR54802-250MG OR54802-5G
APOSOR54802-1GEA 473 EUR
APOSOR54802-1G APOSOR54802-250MG APOSOR54802-5G
2-Bromo-6-methoxybenzeneboronic acid 95%
2-Bromo-6-methoxybenzeneboronic acid
Formule: C₇H₈BBrO₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD23380484
Numéro CAS: 352525-79-2