5-Bromoimidazo[1,5-a]pyridine 95+%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₅BrN₂ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD06739219 Numéro CAS: 885275-77-4 |