Imprimer
5-Bromo-7-chloro-benzofuran-2-carboxylic acid ethyl ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR54700-1G OR54700-250MG
APOSOR54700-1GEA 145 EUR
APOSOR54700-1G APOSOR54700-250MG
5-Bromo-7-chloro-benzofuran-2-carboxylic acid ethyl ester
5-Bromo-7-chloro-benzofuran-2-carboxylic acid ethyl ester
Formule: C₁₁H₈BrClO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31544763
Numéro CAS: 1643914-32-2