5-Bromo-3-chloro-2-hydroxybenzaldehyde
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₄BrClO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00807894 Numéro CAS: 19652-33-6 |