Imprimer
2-Chloro-5-nitronicotinonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR54678-1G OR54678-5G OR54678-25G
APOSOR54678-1GEA 37.7 EUR
APOSOR54678-1G APOSOR54678-5G APOSOR54678-25G
2-Chloro-5-nitronicotinonitrile 97%
2-Chloro-5-nitronicotinonitrile
Formule: C₆H₂ClN₃O₂
Poids moléculaire: 183.552 g/mol
Point de fusion: 121…126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07345667
Numéro CAS: 31309-08-7
UN: 3439
ADR: 6.1 III