Imprimer
trans-4-Methoxycyclohexan-1-amine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): trans-4-Methoxycyclohexanamine
OR54676-1G OR54676-250MG
APOSOR54676-1GEA 94.4 EUR
APOSOR54676-1G APOSOR54676-250MG
trans-4-Methoxycyclohexan-1-amine 95%
trans-4-Methoxycyclohexan-1-amine
Formule: C₇H₁₅NO
Poids moléculaire: 129.2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20278175
Numéro CAS: 121588-79-2