Imprimer
3,7-Dioxabicyclo[4.1.0]heptane 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR54673-1G OR54673-250MG
APOSOR54673-1GEA 111 EUR
APOSOR54673-1G APOSOR54673-250MG
3,7-Dioxabicyclo[4.1.0]heptane 95%
3,7-Dioxabicyclo[4.1.0]heptane
Formule: C₅H₈O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11226853
Numéro CAS: 286-22-6
UN: 1993
ADR: 3,III