Imprimer
2-Hydroxy-3-cyclopropylbenzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR54661-1G OR54661-250MG
APOSOR54661-1GEA 282 EUR
APOSOR54661-1G APOSOR54661-250MG
2-Hydroxy-3-cyclopropylbenzaldehyde
2-Hydroxy-3-cyclopropylbenzaldehyde
Formule: C₁₀H₁₀O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD31726535
Numéro CAS: 1206776-33-1