Imprimer
2-Amino-6-bromo-4-nitrophenol, tech
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR54659-100MG OR54659-1G OR54659-250MG
APOSOR54659-100MGEA 128 EUR
APOSOR54659-100MG APOSOR54659-1G APOSOR54659-250MG
2-Amino-6-bromo-4-nitrophenol, tech
2-Amino-6-bromo-4-nitrophenol
Formule: C₆H₅BrN₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27975903
Numéro CAS: 185335-67-5