Imprimer
2-(Cyclopropyl)benzyl alcohol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR54651-1G OR54651-250MG OR54651-5G
APOSOR54651-1GEA 162 EUR
APOSOR54651-1G APOSOR54651-250MG APOSOR54651-5G
2-(Cyclopropyl)benzyl alcohol
2-(Cyclopropyl)benzyl alcohol
Formule: C₁₀H₁₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20921818
Numéro CAS: 118184-68-2