2-(Cyclopropyl)benzyl bromide
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₁₀H₁₁Br Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD15527184 Numéro CAS: 1260801-90-8 UN: 1760 ADR: 8,III |