Imprimer
3-(Cyclopropyl)benzyl bromide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR54648-1G OR54648-250MG
APOSOR54648-1GEA 522 EUR
APOSOR54648-1G APOSOR54648-250MG
3-(Cyclopropyl)benzyl bromide
3-(Cyclopropyl)benzyl bromide
Formule: C₁₀H₁₁Br
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD15527185
Numéro CAS: 1260850-05-2
UN: 1760
ADR: 8,III