Imprimer
4-(Cyclopropyl)benzyl bromide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-(Bromomethyl)-4-cyclopropylbenzene
OR54647-1G OR54647-250MG OR54647-5G
APOSOR54647-1GEA 364 EUR
APOSOR54647-1G APOSOR54647-250MG APOSOR54647-5G
4-(Cyclopropyl)benzyl bromide
4-(Cyclopropyl)benzyl bromide
Formule: C₁₀H₁₁Br
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12024391
Numéro CAS: 1150617-57-4
UN: 3261
ADR: 8,III