Imprimer
4-Iodo-7-azaindoline 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR54642-1G OR54642-250MG
APOSOR54642-1GEA 928 EUR
APOSOR54642-1G APOSOR54642-250MG
4-Iodo-7-azaindoline 97%
4-Iodo-7-azaindoline
Formule: C₇H₇IN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22548136
Numéro CAS: 945600-09-9