Imprimer
Methyl 5-(bromomethyl)-2-methylbenzoate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR54641-1G OR54641-250MG OR54641-5G
APOSOR54641-1GEA 603 EUR
APOSOR54641-1G APOSOR54641-250MG APOSOR54641-5G
Methyl 5-(bromomethyl)-2-methylbenzoate 95%
Methyl 5-(bromomethyl)-2-methylbenzoate
Formule: C₁₀H₁₁BrO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28148164
Numéro CAS: 501362-17-0
UN: 3261
ADR: 8,III