Methyl 4-aminooxane-4-carboxylate hydrochloride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Methyl-4-aminotetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate hydrochloride
Formule:
C₇H₁₃NO₃·ClH Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11226845 Numéro CAS: 199330-66-0 |