Imprimer
4-Bromo-2-chloro-5-iodophenol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR54637-1G OR54637-250MG
APOSOR54637-1GEA 284 EUR
APOSOR54637-1G APOSOR54637-250MG
4-Bromo-2-chloro-5-iodophenol 95%
4-Bromo-2-chloro-5-iodophenol
Formule: C₆H₃BrClIO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31700577
Numéro CAS: 2092799-35-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III