Imprimer
4-Amidinobenzoic acid hydrochloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Carbamimidoylbenzoic acid hydrochloride
OR54616-10G OR54616-1G OR54616-5G
APOSOR54616-10GEA 619 EUR
APOSOR54616-10G APOSOR54616-1G APOSOR54616-5G
4-Amidinobenzoic acid hydrochloride 97%
4-Amidinobenzoic acid hydrochloride
Formule: C₈H₈N₂O₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00269643
Numéro CAS: 42823-72-3