Imprimer
4-(Trifluoromethyl)thiazole-2-carboxaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR54614-1G OR54614-250MG
APOSOR54614-1GEA 1350 EUR
APOSOR54614-1G APOSOR54614-250MG
4-(Trifluoromethyl)thiazole-2-carboxaldehyde
4-(Trifluoromethyl)thiazole-2-carboxaldehyde
Formule: C₅H₂F₃NOS
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09909625
Numéro CAS: 354587-75-0