Imprimer
Dimethyl 2-bromoisophthalate 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Dimethyl 2-bromobenzene-1,3-dicarboxylate, 2-bromoisophthalic acid methyl ester
OR54603-250MG OR54603-1G
APOSOR54603-250MGEA 82.9 EUR
APOSOR54603-250MG APOSOR54603-1G
Dimethyl 2-bromoisophthalate 95+%
Dimethyl 2-bromoisophthalate
Formule: C₁₀H₉BrO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17169956
Numéro CAS: 39622-80-5