Imprimer
2-(2-Bromophenyl)propan-2-ol 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR54591-10G OR54591-1G OR54591-5G
APOSOR54591-10GEA 619 EUR
APOSOR54591-10G APOSOR54591-1G APOSOR54591-5G
2-(2-Bromophenyl)propan-2-ol 95+%
2-(2-Bromophenyl)propan-2-ol
Formule: C₉H₁₁BrO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00767180
Numéro CAS: 7073-69-0