Imprimer
5-Bromo-7-methoxyquinoxaline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR54563-1G OR54563-250MG
APOSOR54563-1GEA 638 EUR
APOSOR54563-1G APOSOR54563-250MG
5-Bromo-7-methoxyquinoxaline
5-Bromo-7-methoxyquinoxaline
Formule: C₉H₇BrN₂O
Poids moléculaire: 239.069 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30481051
Numéro CAS: 2149589-64-8