Imprimer
5-(3,4-Dichlorophenyl)pentanoic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR54560-100MG OR54560-1G OR54560-250MG
APOSOR54560-100MGEA 423 EUR
APOSOR54560-100MG APOSOR54560-1G APOSOR54560-250MG
5-(3,4-Dichlorophenyl)pentanoic acid 95%
5-(3,4-Dichlorophenyl)pentanoic acid
Formule: C₁₁H₁₂Cl₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09890961
Numéro CAS: 34658-33-8