Imprimer
2,2-Dimethyl-3,4-dihydronaphthalen-1-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR54534-1G OR54534-5G
APOSOR54534-1GEA 63.8 EUR
APOSOR54534-1G APOSOR54534-5G
2,2-Dimethyl-3,4-dihydronaphthalen-1-one
2,2-Dimethyl-3,4-dihydronaphthalen-1-one
Formule: C₁₂H₁₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22565862
Numéro CAS: 2977-45-9