Imprimer
Methyl 4-bromo-2-cyanobenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR54532-1G OR54532-250MG OR54532-5G
APOSOR54532-1GEA 161 EUR
APOSOR54532-1G APOSOR54532-250MG APOSOR54532-5G
Methyl 4-bromo-2-cyanobenzoate
Methyl 4-bromo-2-cyanobenzoate
Formule: C₉H₆BrNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18398741
Numéro CAS: 1223434-15-8