Imprimer
(R)-3-Amino-4-methylpentanoic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): H-D-β-HoVal-OH
OR54508-1G OR54508-5G
APOSOR54508-1GEA 134 EUR
APOSOR54508-1G APOSOR54508-5G
(R)-3-Amino-4-methylpentanoic acid 95%
(R)-3-Amino-4-methylpentanoic acid
Formule: C₆H₁₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01076231
Numéro CAS: 75992-50-6