Imprimer
4-Aminobicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR54488-100MG OR54488-1G OR54488-250MG
APOSOR54488-100MGEA 263 EUR
APOSOR54488-100MG APOSOR54488-1G APOSOR54488-250MG
4-Aminobicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid hydrochloride
4-Aminobicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid hydrochloride
Formule: C₉H₁₅NO₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23701423
Numéro CAS: 854214-59-8