Imprimer
6-Chloro-5-methylpyridazin-3-amine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR54479-5G OR54479-1G
APOSOR54479-5GEA 94.4 EUR
APOSOR54479-5G APOSOR54479-1G
6-Chloro-5-methylpyridazin-3-amine
6-Chloro-5-methylpyridazin-3-amine
Formule: C₅H₆ClN₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD19203420
Numéro CAS: 66346-87-0