Imprimer
4-Cyano-4-{[(ethylsulphanyl)carbonothioyl]sulphanyl}pentanoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Cyano-4-(((ethylthio)carbonothioyl)thio)pentanoic acid
OR54471-1G OR54471-250MG
APOSOR54471-1GEA 460 EUR
APOSOR54471-1G APOSOR54471-250MG
4-Cyano-4-{[(ethylsulphanyl)carbonothioyl]sulphanyl}pentanoic acid
4-Cyano-4-{[(ethylsulphanyl)carbonothioyl]sulphanyl}pentanoic acid
Formule: C₉H₁₃NO₂S₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27978407
Numéro CAS: 1137725-46-2