(E)-2-Phenylethenesulphonyl chloride 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₈H₇ClO₂S Point de fusion: 85…88 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007456 Numéro CAS: 52147-97-4 UN: 3261 ADR: 8,II |