Imprimer
7-(Aminomethyl)benzo[b]thiophene hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (1-Benzothien-7-yl)methylamine hydrochloride
OR54443-1G OR54443-250MG
APOSOR54443-1GEA 811 EUR
APOSOR54443-1G APOSOR54443-250MG
7-(Aminomethyl)benzo[b]thiophene hydrochloride
7-(Aminomethyl)benzo[b]thiophene hydrochloride
Formule: C₉H₉NS·ClH
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD27924152
Numéro CAS: 870562-96-2
UN: 3259
ADR: 8,III