Imprimer
2-Bromo-3-nitrobenzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR54427-1G OR54427-250MG
APOSOR54427-1GEA 609 EUR
APOSOR54427-1G APOSOR54427-250MG
2-Bromo-3-nitrobenzonitrile
2-Bromo-3-nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₃BrN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18392274
Numéro CAS: 90407-28-6