Imprimer
2-Bromo-6-iodophenol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR54421-1G OR54421-250MG OR54421-5G
APOSOR54421-1GEA 79.9 EUR
APOSOR54421-1G APOSOR54421-250MG APOSOR54421-5G
2-Bromo-6-iodophenol 95%
2-Bromo-6-iodophenol
Formule: C₆H₄BrIO
Point de fusion: 60…63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16999870
Numéro CAS: 2040-86-0