Imprimer
8-Amino-5-chloroquinoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Chloroquinolin-8-amine
OR54420-1G OR54420-250MG
APOSOR54420-1GEA 869 EUR
APOSOR54420-1G APOSOR54420-250MG
8-Amino-5-chloroquinoline
8-Amino-5-chloroquinoline
Formule: C₉H₇ClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00461243
Numéro CAS: 5432-09-7