Imprimer
6'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(2-Bromo-6-hydroxyphenyl)ethanone, 2-Acetyl-3-bromophenol, 1-(2-Bromo-6-hydroxyphenyl)ethan-1-one
OR54370-250MG OR54370-5G OR54370-1G
APOSOR54370-250MGEA 112 EUR
APOSOR54370-250MG APOSOR54370-5G APOSOR54370-1G
6'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone
6'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone
Formule: C₈H₇BrO₂
Poids moléculaire: 215.044 g/mol
Point de fusion: 116…119.2 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13193630
Numéro CAS: 55736-69-1