Imprimer
2-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]propanoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR5407-1G OR5407-5G
APOSOR5407-1GEA 134 EUR
APOSOR5407-1G APOSOR5407-5G
2-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]propanoic acid
2-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]propanoic acid
Formule: C₁₂H₂₂N₂O₄
Point de fusion: 177 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03410260
Numéro CAS: 680579-19-5