[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]acetic acid dihydrate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-(4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl)acetic acid dihydrate, 2-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]ethanoic acid dihydrate, 2-(1-Boc-piperazin-4-yl)-acetic acid 2H2O, tert-Butyl 4-(carboxymethyl)piperazine-1-carboxylate dihydrate
Formule:
C₁₁H₂₀N₂O₄·2H₂O Poids moléculaire: 280.318 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD03410262 Numéro CAS: 1049785-94-5 |