5-Bromo-3-methylbenzo[b]thiophene-2-sulphonyl chloride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
5-Bromo-2-(chlorosulphonyl)-3-methylbenzo[b]thiophene, 5-Bromo-3-methyl-1-benzothiophene-2-sulphonyl chloride
Formule:
C₉H₆BrClO₂S₂ Poids moléculaire: 325.63 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03094671 Numéro CAS: 338797-11-8 UN: 1759 ADR: 8 III |