Imprimer
3-Cyano-2-methylbenzoic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR53220-1G OR53220-250MG
APOSOR53220-1GEA 1140 EUR
APOSOR53220-1G APOSOR53220-250MG
3-Cyano-2-methylbenzoic acid 95%
3-Cyano-2-methylbenzoic acid
Formule: C₉H₇NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18394327
Numéro CAS: 3843-99-0